Learn More
Watson-Marlow Pumps Tête de pompe 314MC
Description
- Conçu pour les applications multicanaux à faible débit.
- Pour un changement de tube simple sans perturber les autres canaux, les cassettes sont préchargées de tubes, disponibles en vingt tailles et trois matériaux différents.
- Les têtes de pompe d'extension s'emboîtent en quelques secondes, et deux MCX (cinq canaux) ou trois MCX3 (trois têtes de pompe d'extension à trois canaux) peuvent être ajoutées, selon la puissance du moteur.
Spécification
Spécification
| Débit | 53 ml/min |
| Modèle | 314MC |
| Type | Tête de pompe multicanaux |
| Matériau du rotor | Tube en acier inoxydable, rempli de verre Nylon |
| Matériau du coffret | Polypropylène rempli de verre, IXEF (polyarylamide), acier inoxydable |