Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en acier inoxydable 316 pour analyses HPLC
Code produit 10446113 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
30 cm
40 cm
50 cm
100 cm
Diamètre (métrique) interne:
0,127 mm
0,127 mm
0,18 mm
0,25 mm
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Couleur Conditionnement
10446113 50 cm 0,127 mm Rouge 1 pièce
10762517 10,5 cm 0,18 mm Jaune 1 pièce
10679665 15 cm 0,18 mm Jaune 1 pièce
10505425 28 cm 0,18 mm Jaune 1 pièce
10641396 40 cm 0,18 mm Jaune 1 pièce
10764994 5 cm 0,25 mm Bleu 1 pièce
10582265 10 cm 0,25 mm Bleu 1 pièce
10160603 20 cm 0,25 mm Bleu 1 pièce
10592265 30 cm 0,25 mm Bleu 1 pièce
10752337 5 cm 0,18 mm Noir -
10370965 10 cm 0,18 mm Noir 1 pièce
10357214 30 cm 0,18 mm Noir 1 pièce
10289464 50 cm 0,18 mm Noir 1 pièce
10025734 100 cm 0,18 mm Noir 1 pièce
10521885 50 cm 0,25 mm Bleu 1 pièce
10735374 100 cm 0,25 mm Bleu 1 pièce
10531885 5 cm 0,127 mm Rouge 1 pièce
10253703 10 cm 0,127 mm Rouge 1 pièce
10756524 20 cm 0,127 mm Rouge 1 pièce
10150553 30 cm 0,127 mm Rouge 1 pièce
10784604 100 cm 0,127 mm Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10446113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor U156
Expédition estimée: 08-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Utilisez des tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour HPLC nettoyés, polis, passivés et prêts à l’emploi.
Utilisez les tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour les applications à ultra haute pression. Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal. Nettoyé, poli et passivé, il est prêt pour un emploi immédiat. Ce tube n’est pas recommandé pour les échantillons biologiques.
  • Adapté aux applications à ultra haute pression
  • Compatibilité chimique étendue
  • Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec HPLC
Type Tubulure capillaire
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) HPLC
Diamètre (impériale) interne 0,005 po
Diamètre (métrique) interne 0,127 mm
Longueur totale (impériale) 1 ft 8 in
Longueur totale (métrique) 50 cm
Matériau Acier inoxydable
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.