Learn More
Masterflex™ Robinet à pointeau multi-tour en acier inox 316
Code produit 15273876 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inox (316)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15273876 Acier inox (316) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15273876 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0639390
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Température max. de fonctionnement (métrique) 93°C
Matériau Acier inox (316)
Quantité 1/boîte
Type Valve à pointeau multitours