Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 316 sans pinces à bascule
Code produit 15859681 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15859681 20 l 1 pièce
15869681 25 l 1 pièce
15879681 30 l 1 pièce
15889681 50 l 1 pièce
15899681 75 l 1 pièce
15849681 100 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15859681 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A46620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    847.75€ / 1 pièces
    Économisez 39.25€
    4% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipients polyvalents avec construction légère pour un large éventail d’utilisations de stockage en laboratoire.
  • Intérieur sans fissure
  • Deux poignées robustes
  • Couvercle encastré bien ajusté avec poignée
  • Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
  • Les pinces à bascule et les joints constituent des options supplémentaires
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de produit Récipient de stockage
Type de bouchon Couvercle encastré
Capacité (métrique) 20 l
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 390 mm
Diamètre (métrique) externe 265 mm