Learn More
Sampling Systems™ Récipients de stockage en acier inox 316 sans pinces à bascule
Code produit 15899681 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15899681 75 l 1 pièce
15859681 20 l 1 pièce
15869681 25 l 1 pièce
15879681 30 l 1 pièce
15889681 50 l 1 pièce
15849681 100 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Catalog No. 15899681 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A46675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1627.83€ / 1 pièces
    Économisez 77.17€
    4% de réduction
Expédition estimée: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Récipients polyvalents avec construction légère pour un large éventail d’utilisations de stockage en laboratoire.
  • Intérieur sans fissure
  • Deux poignées robustes
  • Couvercle encastré bien ajusté avec poignée
  • Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
  • Les pinces à bascule et les joints constituent des options supplémentaires
Spezifikation
Bouchon inclus Oui
Type de produit Récipient de stockage
Type de bouchon Couvercle encastré
Capacité (métrique) 75 l
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 625 mm
Diamètre (métrique) externe 400 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.