Learn More
Sampling Systems™ Béchers en acier inox 316L
Code produit 15899711 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15899711 500 ml 1 pièce
15529475 1 000 ml 1 pièce
15889711 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15899711 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A736500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les béchers en acier inox 316L Sampling Systems™ sont parfaits pour une utilisation en laboratoire ou dans l’environnement de production.
  • Récipient polyvalent
  • Idéal pour la collecte et le stockage de poudres et de liquides
  • 316 l acier inoxydable
  • Intérieur sans fissure
  • Disponible sur stock
  • Finition polie
Spécification
Diamètre (métrique) externe 80mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Finition Poli
Hauteur (métrique) 97mm