Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Code produit 17180056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Mousse blanchâtre
Vert truite
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17180056 Bleu 1 pièce
17190056 Gris 1 pièce
17100066 Vert truite 1 pièce
17110066 Mousse blanchâtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17180056 Fournisseur Nalgene Code fournisseur 21782024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Filetages fabriqués de manière experte pour une hydratation étanche
  • Col large idéal pour les glaçons ou les infusions de fruits
  • Testée dans les éléments et prête à supporter les conditions les plus robustes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 946 mL
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Bleu
Matériau Plastique
Bouche Large