Description
- Capacité de débit massique de milligramme à gramme par injection jusqu’à 15 g, en fonction de la taille de la colonne et de la capacité de charge ; débits pouvant atteindre 200 ml/min
- Commande par clavier intégré pour un fonctionnement autonome
- Associez-la à la pompe 334-H3 pour solvant secondaire (vendue séparément) et actionnez des pompes supplémentaires en parallèle pour doubler le débit jusqu’à 400 ml/min
- Gradient de composition avec mélange haute pression :Système binaire 333/334 (troisième pompe pour ternaire), sélection de solvants sur chaque pompe avec soupape à quatre solvants en option pouvant accueillir jusqu’à huit solvants
- Fonctionnement silencieux et conception durable
- Empilable pour conserver de la place sur la paillasse
- Contrôlez 333 pompes et un système HPLC complet via le logiciel TRILUTION™ LC
Spécification
Spécification
| Débit max. | 200°ml/min. |
| Type de produit | Pompe |