Learn More
Gilson™ Pompe 334-H3 pour solvant secondaire
Code produit 16611454 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit max.:
200°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit max. Conditionnement
16611454 200°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16611454 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 38103341
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe 334-H3 pour solvant secondaire est une pompe secondaire oscillante à piston double. Elle est adaptée aux applications HPLC préparatives en modes normal et phase inverse.La pompe offre une sélection multi-solvants et dispose d’un mélangeur dynamique à volume variable pour optimiser les performances des gradients.
  • Associez-la à la pompe 333-H3 pour solvant primaire (vendue séparément) pour doubler le débit jusqu’à 400 ml/min
  • Gradient de composition avec mélange haute pression :Système binaire 333/334 (troisième pompe pour ternaire), sélection de solvants sur chaque pompe avec soupape à quatre solvants en option pouvant accueillir jusqu’à huit solvants
  • Fonctionnement silencieux et conception durable
  • Empilable pour conserver de la place sur la paillasse
  • Contrôlez 334 pompes et un système HPLC complet via le logiciel TRILUTION™ LC
Especificaciones
Débit max. 200°ml/min.
Type de produit Pompe
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.