Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Diffuseur haute pression série 3400
Code produit 31777212 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
3/8 de pouce. Barb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
31777212 3/8 de pouce. Barb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777212 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 208073212
Expédition estimée: 27-11-2026
Faisant partie du système de surveillance des installations MET ONE.
  • Diffuseur haute pression série 3400 pour essais de conduites de gaz pressurisées
  • Débit 50 L/min, 1,77 CFM
  • 3/8 de pouce. Connexion Barb
Spécification
Type de produit Diffuseur haute pression
Type d’affichage Aucun
Type de connexion 3/8 de pouce. Barb
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Analyseur