Learn More
Applied Biosystems™ Étalons de séquençage 3500/3500xL, terminaison BigDye™ v1.1
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Le kit contient quatre tubes d’ADN d’une séquence connue de 1200 paires de bases préparée avec BigDye® Terminator v1.1. Chaque tube peut effectuer un calibrage spectral / contrôle des performances et / ou un séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la gamme Dx Applied Biosystems 3500.
Order Info
4 tubes
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Le kit contient quatre tubes d’ADN d’une séquence de paires de base 1200 connue préparée avec le terminateur BigDye™ v1.1. Chaque tube peut effectuer un calibrage spectral / contrôle des performances et / ou un séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la gamme 3500 Dx Applied Biosystems. Conserver entre -15 et -25°C. |
| Type d’échantillon | ADN |
| À utiliser avec (équipement) | 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | ROX, TAMRA™, Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Gamme de produits | BigDye Terminator, BigDye |
| Type de produit | Normes de séquençage |
| Quantité | 4 tubes |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |