Learn More
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx
Código de producto. 15918856 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
4 tubes
Tamaño de la unidad:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
15918856 4 tubes 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15918856 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4404310
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le kit standard de séquençage BigDye™ Terminator contient quatre tubes, chacun contenant suffisamment d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de bases connue préparée avec BigDye™ Terminator v3.1
Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx, contains four tubes, each of which contains enough DNA of a known 1200 base pair sequence prepared with BigDye™ Terminator v3.1 to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The DNA contained in the preparation has been lyophilized to maximize stability. Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
  • Le kit d’étalons de séquençage BigDye™ Terminator comprend quatre tubes, chacun d’entre eux contenant suffisamment d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de base préparées avec du BigDye™ Terminator v3.1 pour effectuer une vérification de l’étalonnage spectral⁄des performances et⁄ou une analyse de séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la gamme 3500 Dx.
  • L’ADN contenu dans la préparation a été lyophilisé pour maximiser la stabilité.
  • Remarque :Les systèmes et les consommables série 3500 Dx sont exclusivement réservés à une distribution et une utilisation dans des pays européens spécifiques.Ne pas utiliser aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantité 4 tubes
Gamme de produits BigDye Terminator, BigDye
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx
Type de produit Terminator V1.1
Conditions d’expédition Glace carbonique
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
For In Vitro Diagnostic Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.