Learn More
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v1.1 Dx
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Le kit contient quatre tubes d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de base connue préparée avec le BigDye® Terminator v1.1. Chaque tube peut effectuer un étalonnage spectral / contrôle des performances et/ou un séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la série 3500 Dx Applied Biosystems
Sequencing Standard, BigDye Terminator v1.1 Dx, consists of four tubes, each of which contains DNA of a known 1,200 base pair sequence prepared with BigDye Terminator v1.1. Sufficient DNA is included to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on an Applied Biosystems Dx genetic analyzer. The DNA preparation has been lyophilized to maximize stability.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le kit contient quatre tubes d’ADN d’une séquence de 1 200 paires de base connue préparée avec le BigDye™ Terminator v1.1. Chaque tube peut effectuer un étalonnage spectral / contrôle des performances et/ou un séquençage de contrôle sur les analyseurs génétiques de la série 3500 Dx Applied Biosystems. Conserver le kit entre -15 et -25°C. |
| À utiliser avec (équipement) | 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | ROX, TAMRA™, Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Gamme de produits | BigDye™ Terminator |
| Type de produit | Étalon de séquençage série 3500 Dx |
| Quantité | 4 tubes |
Usage exclusivement réservé à la recherche