Learn More
Applied Biosystems™ Analyseur génétique 3500xL Dx avec grille de 24 capillaires, 36 cm
Code produit 15948826 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 capillaires
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15948826 24 capillaires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15948826 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4404686
 Article restreint
En stock
Les capillaires sans revêtement interne de 36 cm sont fournis dans des ensembles préassemblés de 24 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
These internally uncoated 36-cm capillaries are supplied in assemblies of 24 capillaries per array with a built-in frame for easy installation. A radio-frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections.
This product is intended for in-vitro diagnostic use and is designed for use with the 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications.
The 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Note: The consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
  • Les capillaires sans revêtement interne de 36 cm sont fournis dans des ensembles préassemblés de 24 capillaires par grille, avec un cadre intégré pour une installation facile.
  • Un radiomarquage d’identification (RFID) est intégré dans le cadre pour le suivi des informations d’analyse critiques, qui sont ensuite consignées sur le tableau de bord du logiciel. Les grilles peuvent être utilisées pour 160 injections.
  • Ce produit est conçu pour le diagnostic in vitro sur les analyseurs génétiques série 3500 Dx Applied Biosystems et ne peut être utilisé avec d’autres systèmes ou applications.
  • L’analyseur génétique série 3500 Dx doit être utilisé par des opérateurs formés dans l’analyse de l’ADN ou de l’ARN humain, pour la détection des changements génétiques susceptibles d’engendrer la présence de la maladie ou une sensibilité.
  • Les utilisations non indiquées sur les étiquettes comme l’analyse de fragments sont exclusivement réservées à la recherche.
  • Les systèmes et les consommables série 3500 Dx sont exclusivement réservés à une distribution et une utilisation dans des pays européens spécifiques. Ne pas utiliser aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de départ ADN, ARN
Longueur des capillaires 36 cm
Contenu et stockage Température ambiante, 1 réseau de 24 capillaires
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL Dx
Quantité 24 capillaires
Conditions d’expédition Température ambiante
For In Vitro Diagnostic Use Only