Learn More
Jenway™ 3520 Instrument de mesure de pH / température avec électrode de pH combinée en verre
Code produit 11420489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
11420489 -2 à 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11420489 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 3545912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    1131.21€ / 1 pièces
    Économisez 123.79€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
3520 Instrument de mesure de pH / température avec électrode de pH combinée en verre, support et étui, sonde de compensation automatique de la température, fiche de court-circuit BNC, alimentation UE offrant des spécifications de qualité de recherche avec une gamme complète de fonctions et de fonctionnalités, ce qui le rend adapté à la plus large gamme d’applications de recherche, de laboratoire général, de CQ et de BLP.
  • Idéal pour le contrôle qualité et les applications BPL
  • Résolution maximale de 3 décimales
  • 1, 2 ou 3 points d’étalonnage du pH
  • Sélection manuelle ou automatique du tampon
  • Options de plusieurs langues
  • Possibilité de stocker jusqu’à 500 résultats
  • Connexion RS232 à l’imprimante ou au PC ou communication IR (IrDA)
  • Conformité aux BPL
  • Garantie de 3 ans
Spécification
Comprend Électrode de pH combinée en verre, socle et support d’électrode, sonde ATC, fiche de court-circuit BNC, tampon de pH 4, 7 et 10 et alimentation UE
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±2
Précision (pH) ±0,003
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 1999,9
Résolution (mV) 0,1/1 mV
Calibration Points 1, 2 ou 3
Plage de températures (métrique) –10°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 210 x 250 x 55 mm
Poids (métrique) 850 g
Alimentation électrique EU, 9V AC ±10, 50/60 Hz