Learn More
Thermo Scientific™ Rotor 36 x 0,5 ml avec couvercle vissé
Code produit 10330293 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
36 x 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10330293 36 x 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10330293 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    720.90€ / 1 pièces
    Économisez 199.10€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Optimisez votre débit de traitement et éliminez les temps d’attente grâce au rotor Thermo Scientific™ 36 x 0,5 ml.
Optimisez votre débit de traitement et éliminez les temps d'attente. Le rotor Thermo Scientific™ 36 x 0,5 ml comprend un couvercle vissé et contient des microtubes de 0,5 ml ou des tubes PCR.
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend 17/17R, 21/21R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor 36 x 0,5 ml avec couvercle à visser
Matériau Polymère synthétique
Type Rotor
Capacité 36 x 0,5 mL
FCR max. 19,300 x g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) 7,9 cm
Rayon (métrique) Min. 5,0 cm
Diamètre max. du tube 7 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 45°
Biocontainment Non