Learn More
RETSCH Tamis anneau en acier inox 360° pour les broyeurs à rotor SR200/SR 300
Code produit 10769551 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
80 μm
1 mm
120 μm
1,5mm
200 μm
2 mm
250 μm
3 mm
4 mm
500μ m
5 mm
6 mm
750 μm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10769551 5 mm 1 pièce
10778781 80 μm 1 pièce
10517221 120 μm 1 pièce
10242401 250 μm 1 pièce
10557791 500μ m 1 pièce
10191161 200 μm -
10394191 750 μm 1 pièce
10597981 1,5mm 1 pièce
10354481 10 mm 1 pièce
10354241 1 mm 1 pièce
10314341 3 mm 1 pièce
10161261 2 mm 1 pièce
10420263 4 mm 1 pièce
10121361 6 mm 1 pièce
10212501 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10769551 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 02.407.0037
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 5 mm
Type Tamis à anneau
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Broyeurs à rotor SR200 / SR300