Learn More
RETSCH Tamis anneau en acier inox 360° pour les broyeurs à rotor SR200/SR 300
Code produit 10778781 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
80 μm
1 mm
120 μm
1,5mm
200 μm
2 mm
250 μm
3 mm
4 mm
500μ m
5 mm
6 mm
750 μm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10778781 80 μm 1 pièce
10517221 120 μm 1 pièce
10242401 250 μm 1 pièce
10557791 500μ m 1 pièce
10191161 200 μm -
10394191 750 μm 1 pièce
10597981 1,5mm 1 pièce
10354481 10 mm 1 pièce
10354241 1 mm 1 pièce
10314341 3 mm 1 pièce
10161261 2 mm 1 pièce
10420263 4 mm 1 pièce
10769551 5 mm 1 pièce
10121361 6 mm 1 pièce
10212501 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10778781 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 02.407.0057
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 80 μm
Type Tamis à anneau
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Broyeurs à rotor SR200 / SR300