Learn More
Grant Instruments™ Mini-agitateur rotateur vertical 360°
Code produit 15221176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15221176 120/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15221176 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PTR25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    709.00€
    516.00€ / 1 pièces
    Économisez 193.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le PTR-25 assure un mélange minutieux des échantillons dans des tubes de 50 ml maximum. Le mini-agitateur rotateur vertical Grant Bio™ 360° convient à une utilisation dans des chambres froides et les incubateurs, fonctionnant dans une plage de températures ambiantes comprises entre +4°C et 40°C.
  • Rotation verticale à 360°
  • Plage de vitesses de rotation verticale : 5 à 30 tr/min
  • Minuteur avec alarme sonore et arrêt automatique
  • Commandes simples à utiliser
  • Compact avec un profil bas et un faible encombrement
  • Plateforme pouvant accueillir 22 tubes (jusqu’à 15 mm de diamètre) incluse en série
  • Moteur fiable et très silencieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0,5 kg
Vitesse de rotation 5 à 30 tr/min
Tension 120/230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Capacité Tubes
Dimension du tube 15 mm de diamètre
Profondeur (métrique) 190 mm
Hauteur (métrique) 155 mm
Longueur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 325 mm
Nbre de positions 22