Learn More
360A iodide, MedChemExpress
Code produit 16452747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452747 50 mg
16419227 5 mg
16416826 100 mg
16416668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16452747 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15595A
MedChemExpress 360A iodide is a selective stabilizer of G-quadruplex, and also inhibits telomerase activity with an IC50 of 300 nM for telomerase in TRAP-G4 assay.
360A iodide is a selective stabilizer of G-quadruplex, and also inhibits telomerase activity with an IC50 of 300 nM for telomerase in TRAP-G4 assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau 360A iodide
CAS 737763-37-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H23I2N5O2
Quantité 50 mg
Synonyme 360 A iodide
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C=CC=C2)=C2[N+](C)=C1)C3=CC=CC(C(NC4=C[N+](C)=C(C=CC=C5)C5=C4)=O)=N3.[I-].[I-]
Poids moléculaire (g/mol) 703.31
Poids de la formule 703.31
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death