Learn More
Applied Biosystems™ 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array, 36 cm
Code produit 15889766 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 réseau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15889766 1 réseau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15889766 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4331247
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Chaque réseau contient 48 capillaires (36 cm de long)
Il s’agit d’un réseau de capillaires pour l’analyseur d’ADN Applied Biosystems™ 3730. Chaque réseau contient 48 capillaires, 36 cm de long. Utilisé pour les cycles d’analyse de fragments et de séquençage.
  • Utilisations par réseau : 300 cycles (avec l’utilisation de réactifs Applied Biosystems)
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur des capillaires 36 cm
Contenu et stockage Chaque réseau contient 48 capillaires (36 cm de long) à utiliser avec l’analyseur d’ADN Applied Biosystems 3730.
Nous garantissons les performances des réseaux capillaires 3730 jusqu’à 300 cycles et dans un délai d’un an à compter de l’achat.
Format Réseau capillaire
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage
Nombre de capillaires 48 capillaires
Type de produit Réseau à 48 capillaires pour analyseur d’ADN 3730
Quantité 1 réseau