Learn More
ThermoSafe Chariot de stockage de glace carbonique 377R/281
Code produit 15654584 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,6, 2,5 pi3 Coffres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15654584 1,6, 2,5 pi3 Coffres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15654584 Fournisseur ThermoSafe Code fournisseur 0372110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.38€
    354.32€ / 1 pièces
    Économisez 16.06€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Déplacez facilement vos coffres de stockage de grande capacité sur ces chariots en aluminium ThermoSafe, même lorsqu’ils sont remplis à ras bord de glace carbonique.
  • Les grandes roulettes pivotantes roulent facilement
  • La jante sur le bord de la plateforme maintient les conteneurs sur le chariot lors des accélérations ou des chocs
  • Finition martelée grise sur aluminium de forte épaisseur
Spécification
Capacité 1,6, 2,5 pi3 Coffres
Capacité de charge (impériale) 1,6 et 2,5 pi³
Matériau Aluminium
Diamètre de roulette (métrique) 10 cm
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Coffre de stockage de glace sèche 377R/281