Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP 3810X
Code produit 10154671 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Qualité Eppendorf
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Pureté ou qualité Conditionnement
10154671 Transparent Pour un usage en PCR 1000 pièces
10451043 Transparent Qualité Eppendorf 1000 pièces
10758052 Vert Qualité Eppendorf 1000 pièces
10277391 Bleu Qualité Eppendorf 1000 pièces
10596901 Jaune Qualité Eppendorf 1000 pièces
10649781 Rouge Qualité Eppendorf 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10154671 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030125215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.95€
    49.30€ / 1000 pièces
    Économisez 5.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour toutes les applications de biologie moléculaire, chimie clinique et biochimie. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation, la centrifugation et le stockage des échantillons.
Utilisez ces tubes pour la préparation, la centrifugation ou le stockage des échantillons. Les tubes Eppendorf™ 3810X s’adaptent parfaitement à vos flux de travaux.
La facilité d’ouverture et de fermeture des tubes Eppendorf™ 3810X permet un fonctionnement pratique, ergonomique et fiable à une seule main.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1000 Pk.
Plage de températures (impériale) -122,8 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -86 °C à +100 °C
Stérilité Non stérile
Pureté ou qualité Pour un usage en PCR
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0,05 oz
Type de bouchon Couvercle plat à gel
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Forme du fond Conique
FCR max. 30,000 x g
Forme Cylindrique
Type de produit Microtube à centrifuger