Description
Utilisez ces tubes pour la préparation, la centrifugation ou le stockage des échantillons. Les tubes Eppendorf™ 3810X s’adaptent parfaitement à vos flux de travaux.
Fabriqué sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de substances biocides dont il a été démontré qu’ils se lixivient des consommables en plastique dans l’échantillon et qui affectent négativement les résultats des essais biologiques. Le couvercle du tube est facile à ouvrir et à fermer pour un fonctionnement ergonomique. La structure en polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes.
g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 x g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors de la manipulation d’échantillons dangereux.
g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 x g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors de la manipulation d’échantillons dangereux.
- Graduation pour une vérification simple du volume pipeté
- Surface de couvercle dépolie, sur le côté, pour faciliter le marquage
- Supporte des températures allant de -86°C à +100°C
- Autoclavable lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
- Disponible en qualité Eppendorf et qualité de pureté propre PCR certifiée par lot
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | En biologie moléculaire, chimie clinique et biochimie |
| Comprend | Couvercle dépoli |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Plage de températures (impériale) | -122.8°F to +212°F |
| Plage de températures (métrique) | –86 à 100°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |