Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 384 puits en PP à fond conique
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10274021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Naturel
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Carré
Carré
Carré, fond rond (puits en U)
Carré-Arrondi
Carrées
Fond carré, conique (puits en V)
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Conditionnement:
120 pièces
80 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Type de puits Fit for Purpose Conditionnement
10274021 Naturel Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10139301 Naturel Stérile Carré, fond rond (puits en U) Qualité certifiée 120 pièces
10427181 Blanc Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10742563 Noir Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10383072 Bleu Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10283483 Noir Stérile Fond carré, conique (puits en V) Qualité certifiée 80 pièces
10572475 Naturel Stérile Carrées Qualité certifiée 80 pièces
10090263 Noir Non stérile Carré Qualité certifiée 80 pièces
10765584 Naturel Non stérile Carré-Arrondi Qualité certifiée 80 pièces
10726554 Blanc Stérile Fond carré, conique (puits en V) Qualité certifiée 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10274021 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 264573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00€
    1206.00€ / 120 pièces
    Économisez 424.00€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Faible capacité de liaison empêchant les protéines ou l’ADN de se lier, permettant ainsi une récupération totale des échantillons.
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Les plaques à 384 puits en polypropylène à fond conique Thermo Scientific™ sont dotées d'une capacité de liaison inférieure, empêchant les protéines ou l'ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Supporte des plages de températures de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
  • Puits coniques permettant une récupération optimale des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
  • Résistance chimique au DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non disponible
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Description 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 120 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Naturel
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau En PP
Volume (métrique) des puits 120 μl
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carré
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
Nbre par carton 120
Nb par paquet 20
Quantité 120/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard