Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 384 puits en PP à fond conique
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10572475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Naturel
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Carré
Carré
Carré-Arrondi
Carrées
Fond carré, conique (puits en V)
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Conditionnement:
120 pièces
80 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Type de puits Fit for Purpose unitSize
10572475 Naturel Stérile Carrées Qualité certifiée 80 pièces
10274021 Naturel Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10427181 Blanc Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10742563 Noir Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10383072 Bleu Non stérile Carré Qualité certifiée 120 pièces
10283483 Noir Stérile Fond carré, conique (puits en V) Qualité certifiée 80 pièces
10090263 Noir Non stérile Carré Qualité certifiée 80 pièces
10765584 Naturel Non stérile Carré-Arrondi Qualité certifiée 80 pièces
10726554 Blanc Stérile Fond carré, conique (puits en V) Qualité certifiée 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10572475 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4309
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Faible capacité de liaison empêchant les protéines ou l’ADN de se lier, permettant ainsi une récupération totale des échantillons.
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Les plaques à 384 puits en polypropylène à fond conique Thermo Scientific™ sont dotées d'une capacité de liaison inférieure, empêchant les protéines ou l'ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Supporte des plages de températures de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
  • Puits coniques permettant une récupération optimale des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
  • Résistance chimique au DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format Étalon
Description 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 sachets, 80 boîtes
Type de liaison Low binding PP
Gamme de produits Nunc
Couleur Naturel
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Matériau En PP
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 4 à 120 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carrées
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 80
Nb par paquet 10
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.