Learn More
Corning™ Microplaque à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire, avec bride basse
Code produit 15555283 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15555283 Noir, Fond transparent 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15555283 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00€
    1697.85€ / 100 pièces
    Économisez 122.15€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
  • Parois opaques pour empêcher les interférences entre les puits
  • Le fond de puits plat optiquement transparent permet une observation directement sur un microscope
  • Peut être utilisée pour les instruments de lecture ascendante / descendante
  • Fonds plats avec un volume total de 112 μl
  • Volumes utiles recommandés de 20 à 80 μl
  • Traitement pour culture cellulaire pour offrir une adhérence optimale des cellules
  • Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
  • Conditionnement en vrac, 20/sachet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Couvercle Avec couvercle
Array 16 x 24
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 20 à 80 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type de puits Carré, fond plat (puits en F)
Nb par paquet 20/sachet
Quantité 20/boîte