Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, barcoded
Description
Les plaques PCR 384 puits à jupe pleine présentent des parois fines pour un transfert de chaleur efficace et sont compatibles avec la plupart des principaux thermocycleurs.
La plaque standard Thermo Scientific 384 puits et code-barres, est compatible avec la majorité des instruments de PCR et de séquençage 384 blocs. Elle présente un volume maximal des puits de 40µ l et un volume utile de 25µ l. Cette plaque 384 puits est compatible avec tous les principaux thermocycleurs 384 blocs et elle dispose d’un coin biseauté à l’emplacement A24.
Points forts de la plaque standard Thermo Scientific 384 puits
• Jupe pleine pour une utilisation avec des systèmes automatisés
• Compatible avec tous les principaux thermocycleurs 384 blocs
• Volume maximal des puits de 40µ l, volume utile de 25µ l
• Conception à rebord surélevé autour de chaque puits assurant l’étanchéité et offrant une protection contre l’évaporation
• Parois de puits fines et uniformes offrant un transfert de chaleur maximum et constant
• Des plaques blanches sont disponibles et optimisées pour la qPCR en augmentant la sensibilité et en réduisant la variabilité de la détection de fluorescence (BC1384W)
• Coin biseauté : A24
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Points forts de la plaque standard Thermo Scientific 384 puits
• Jupe pleine pour une utilisation avec des systèmes automatisés
• Compatible avec tous les principaux thermocycleurs 384 blocs
• Volume maximal des puits de 40µ l, volume utile de 25µ l
• Conception à rebord surélevé autour de chaque puits assurant l’étanchéité et offrant une protection contre l’évaporation
• Parois de puits fines et uniformes offrant un transfert de chaleur maximum et constant
• Des plaques blanches sont disponibles et optimisées pour la qPCR en augmentant la sensibilité et en réduisant la variabilité de la détection de fluorescence (BC1384W)
• Coin biseauté : A24
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 50/plaque |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 40 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Afficher plus |