Description
Les plaques PCR 384 puits à jupe pleine présentent des parois fines pour un transfert de chaleur efficace et sont compatibles avec la plupart des principaux thermocycleurs.
Points clés
- Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
- Des parois de puits uniformes et fines permettent un transfert de chaleur maximum et homogène assurant également de hautes performances à partir de chaque échantillon
- Empreinte SBS
- Volume maximal des puits de 40 µl, volume utile de 25 µl
- Coin biseauté : A24
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 50/plaque |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 40 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Afficher plus |