Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 384 puits
Code produit 10446593 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Jupe complète
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
10446593 Jupe complète 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10446593 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781347
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en polypropylène, ces plaques sont résistantes à une grande variété de produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMSO, et sont compatibles avec la plupart des échantillonneurs robotiques et des systèmes automatisés de manipulation des liquides.
  • La plaque non stérile à 384 puits profonds de 0,3 ml BRAND™ est dotée d’un fond carré et est fabriquée en polypropylène vierge de haute qualité
  • Excellent pour le criblage à haut débit (HTS), les dosages nécessitant une plaque mère, une culture cellulaire et tissulaire, un stockage d’échantillons, etc.
  • La plaque est résistante à une grande variété de produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMSO, et elle est compatible avec la plupart des échantillonneurs robotiques et des systèmes automatisés de manipulation des liquides
  • La plaque supporte des températures aussi basses que -121ºC/-F, ce qui les rend parfaites pour les applications en chambre froide et en stockage cryogénique
  • La plaque en PP est autoclavable à 250ºF (121ºC) pendant 20 minutes
  • Les puits sont étiquetés à l’aide d’un schéma alphanumérique standard pour simplifier l’identification des échantillons et ont des coins entaillés pour une orientation facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Type de produit Jupe complète
Type de jupe Couverture totale
Matériau PP
Nbre de puits 384
À utiliser avec (application) qPCR
Quantité 50/boîte