Learn More
Thermo Scientific™ Plaque en plastique sans revêtement à 96 puits, hauteur moyenne, puits ronds
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal. Ces microplaques en polypropylène testée pour la GC, de grande qualité, sont idéales pour les applications suivantes :
- AQ/CQ pharmaceutiques et industriels
- Criblage à haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Tests en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
C17
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Gamme de produits | Webseal |
| Matériau | Plastique |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Sans revêtement |
| Type de puits | Round Bottom (U-well) |
| Nb par paquet | 96 |
| Quantité | 96/boîte |