Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 384 puits WebSeal en plastique, sans revêtement
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 384 puits en plastique sans revêtement Thermo Scientific™ WebSeal. Fabriquées en polypropylène de haute qualité testé pour la GC.
- Activité QA/QC des secteurs pharmaceutiques et industriels
- Screening haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Tests en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Supportent des températures de -80°C à +121°C
- Testées par GC pour garantir un niveau faible de substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
C17
- Formats de puits étroits et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polypropylene |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 2 à 35 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non-coated |
| Volume total (métrique) du puits | 58 μl |
| Type de puits | Round Bottom (U-well) |
| Afficher plus |