Learn More
Applied Biosystems™ Plate Septa, 384 well
Code produit 15889746 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15889746 20 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15889746 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4315934
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Chaque emballage contient 20 septa, suffisants pour 7 680 échantillons
Ces septa peuvent être utilisés avec les instruments 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 et 3100-Avant™.
Ces septa peuvent être utilisés avec les instruments 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 and 3100-Avant™.
À utiliser avec :
base de plaque à 384 puits et retenue de plaque à 384 puits
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque emballage contient 20 septa, suffisants pour 7 680 échantillons.
Format Plaque à 384 puits
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3100-Avant
Type de produit Plaque de septa
Quantité 20 de chaque