Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 384 puits en polypropylène
Code produit 10407102
Change view
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10407102 Naturel 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10407102 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 781280
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène pour une résistance chimique optimale et une tolérance à haute température. Les microplaques à 384 puits en polypropylène Greiner Bio-One™ fournissent quatre fois plus de puits que les microplaques à 96 puits tout en conservant des dimensions externes compatibles avec les équipements standard et systèmes automatisés.
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Traçabilité possible tout au long du processus de production via le système de numéro de lot défini
  • Sans DNase, RNase et ADN humain détectable
  • Apyrogènes
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Espacement entre puits : 4,5mm
  • Caractéristiques d’une faible liaison biomoléculaire
  • Résistance à de nombreux produits chimiques de laboratoire standard tels que le DMSO 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Sans RNase / Dnase ni ADN humain
Format Étalon
Array 16 x 24
Conditionnement Boîtes intérieures de 10
Couleur Naturel
Type de produit Génomique
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 10 à 130 μl
Stérilité Non stérile
Volume total (métrique) du puits 138 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
Quantité 100/boîte