Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits
Code produit 13017913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Propriété de liaison:
Sans capacité de liaison
À liaison élevée
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Nb par paquet:
1
8
10
Conditionnement:
32 pièces
40 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Propriété de liaison Couvercle Nb par paquet Conditionnement
13017913 Sans capacité de liaison Avec couvercle 1 -
10729604 À liaison élevée Sans couvercle 10 40 pièces
10073301 Sans capacité de liaison Avec couvercle 8 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13017913 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 781185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    150.02€ / 32 pièces
    Économisez 12.98€
    7% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables. Les microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One sont compatibles avec les équipements standard et les systèmes automatisés.
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Apyrogène
  • Le nombre de puits est quadruplé
  • L’espacement entre les puits est de 4,5 mm
  • Compatible avec les équipements standard et les systèmes automatis
Service Plan
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Sans capacité de liaison
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 16 x 24
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 15 à 110 μl
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 131 μl
Type de puits Coins arrondis
Exempt de DNase Oui
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 32
Nb par paquet 1
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Couleur du puits Transparent