Learn More
3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol, TRC
Code produit 30420931
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420931 5 mg
30415279 50 mg
30411937 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2936255MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179030-22-9
Formule moléculaire C8 H13 N O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 219.26
Nom IUPAC (5R,6S,7R)-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]thiazole-6,7-diol
SMILES CC1=NC2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H13NO4S/c1-3-9-5-7(12)6(11)4(2-10)13-8(5)14-3/h4-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5?,6-,7-,8?/m1/s1
Poids de la formule 219.0565
Pourcentage de pureté >95%