Learn More
(3alpha)-3-Acétate-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-diène-3-ol, TRC
Code produit 30322664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322664 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA24818050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R)-Abiraterone Acetate
CAS 2484719-10-8
Formule moléculaire C26 H33 N O2
Quantité 50 mg
Synonyme (3α)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3α)- (ACI), Abiraterone Acetate 3-alpha-Diastereome, (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
Formule InChI InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21+,23+,24+,25+,26-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
Nom IUPAC [(3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridin-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato
Poids moléculaire (g/mol) 391.546
Poids de la formule 391.251