Learn More
(3Alpha,5Beta,21R)-20-Acétate de prégnane-3,20-diol-d5, TRC
Code produit 30325774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325774 2.5 mg 2.50mg
30328125 0.5 mg 0.50mg
30316958 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30325774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1651572.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3alpha,5beta,21R)-20-Acetate Pregnane-3,20-diol-d5
Formule moléculaire C23H33D5O3
Quantité 2.5 mg
Synonyme (R)-1-((3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethyl Acetate-d5
Formule InChI InChI=1S/C23H38O3/c1-14(26-15(2)24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h14,16-21,25H,5-13H2,1-4H3/t14-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1/i1D3,14D,19D
SMILES O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([2H])[C@@]([2H])(C([2H])([2H])[2H])OC(C)=O)([H])C1
Nom IUPAC (R)-1-((3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il-17-d)etil-1,2,2,2-d4 acetato
Poids moléculaire (g/mol) 367.58
Poids de la formule 367.58