Learn More
3Alpha-Hydroxy Pravastatine Lactone-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3alpha-Hydroxy Pravastatin Lactone-d3 |
| CAS | 1329809-35-9 |
| Formule moléculaire | C23H31D3O6 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | 3α-iso-Pravastatin-d3, (2S)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid (1S,6S,7R,8S,8aR)-1,2,6,7,8, 8a-Hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl Ester, SQ 31906 Lactone-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-7-5-6-15-10-19(25)14(3)18(22(15)20)9-8-17-11-16(24)12-21(26)28-17/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-9,11-12H2,1-3H3/t13?,14-,16-,17-,18+,19-,20+,22+/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | O=C(C(C([2H])([2H])[2H])CC)O[C@H]1CC=CC2=C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O3)C[C@@H](O)CC3=O)[C@]21[H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 409.53 |
| Poids de la formule | 409.2544 |