Learn More
(3aR,4R,5R,6aS)-5-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-4-[(1E,3S)-3-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-1-octén-1-yl]hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3aR,4R,5R,6aS)-5-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-4-((1E,3S)-3-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-octen-1-yl)hexahydro-2H-cyclopenta(b)furan-2-one |
| CAS | 61628-05-5 |
| Formule moléculaire | C19 H19 N7 O6 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | [3aR-[3aalpha,4alpha(1E,3S*),5beta,6aalpha]]-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-4-[3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-octenyl]hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4R,5R,6aS)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-4-[(1E,3S)-3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-octenyl]hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=NC(=CNC2=N1)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 441.397 |
| Poids de la formule | 441.14 |