Learn More
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-4-[(1E)-3-oxo-1-octén-1-yl]-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1'-Biphényl]-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-2-oxo-4-[(1E)-3-oxo-1-octen-1-yl]-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1’-Biphenyl]-4-carboxylic Acid |
| CAS | 31753-00-1 |
| Formule moléculaire | C28H30O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid Deriv, [3aα,4α(E),5β,6aα]-(-)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid, Hexahydro-2-oxo-4-(3-oxo-1-octenyl)-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H30O5/c1-2-3-5-10-22(29)15-16-23-24-17-27(30)32-26(24)18-25(23)33-28(31)21-13-11-20(12-14-21)19-8-6-4-7-9-19/h4,6-9,11-16,23-26H,2-3,5,10,17-18H2,1H3/b16-15+/t23-,24-,25-,26+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC(/C=C/[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(C[C@H]12)=O)OC(C3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4)=O)=O |
| Nom IUPAC | (3aR,4R,5R,6aS)-2-oxo-4-((E)-3-oxooct-1-en-1-il)hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-il [1,1'-bifenil]-4-carboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 446.53 |
| Poids de la formule | 446.21 |