Learn More
(3aR,4R,5R,6aS)-Hexahydro-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phényl-1-pentén-1-yl]-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester [1,1'-Biphényl]-4-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | ((3aR,4R,5R,6aS)-4-((E,3S)-3-Hydroxy-5-phenylpent-1-enyl)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl) 4-Phenylbenzoate |
| CAS | 41639-73-0 |
| Formule moléculaire | C31 H30 O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4R,5R,6aS)-hexahydro-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4R,5R,6aS)-hexahydro-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester (9CI), [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, hexahydro-4-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [3aR-[3aα,4α(1E,3S*),5β,6aα]]-, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid deriv. |
| Formule InChI | InChI=1S/C31H30O5/c32-25(16-11-21-7-3-1-4-8-21)17-18-26-27-19-30(33)35-29(27)20-28(26)36-31(34)24-14-12-23(13-15-24)22-9-5-2-6-10-22/h1-10,12-15,17-18,25-29,32H,11,16,19-20H2/b18-17+/t25-,26+,27+,28+,29-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@@H](C[C@@H]3OC(=O)C[C@H]23)OC(=O)c4ccc(cc4)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-enil]-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-5-il] 4-fenilbenzoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 482.57 |
| Poids de la formule | 482.2093 |