Learn More
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30987248
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987248 100 g
30977384 25 g
30979749 10 g
30975523 5 g
30985133 1 g
30970655 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30987248 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138073100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
CAS 4099-85-8
Formule moléculaire C9H16O5
Numéro MDL MFCD00270040
Quantité 100 g
SMILES OC[C@@H](O1)[C@@H](O2)[C@@H](OC2(C)C)[C@@H]1OC
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Pourcentage de pureté 95%