Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxyméthyl-2H-cyclopenta[b]furane-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405305 250 mg 250mg
15495295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56119.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32233-40-2 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32233-40-2
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00075234
Clé InChI VYTZWRCSPHQSFX-GBNDHIKLSA-N
Synonyme --corey lactone diol, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl hexahydro-2h-cyclopenta b furan-2-one, --corey lactone, corey lactone diol, --corey diol corey lactone, 3ar,4s,5r,6as---hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 1s,6s,5r,7r-7-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-oxabicyclo 3.3.0 octan-3-one, 3ar,4s,5r,6as-hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta b furan-2-one, l-corey lactone
CID PubChem 2724453
Nom IUPAC (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 250 mg
Rotation optique −44° (c=1.4 in Methanol)
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%