Learn More
(3aR,7aS)-rel-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, TRC
Product Code. 30401248
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Unit Size:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30401248 5 g -
30398549 25 g 25g
30390438 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30401248 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH2940305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13149-00-3
Formule moléculaire C8 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Synonyme 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aS)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, cis-, rel-(3aR,7aS)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, cis-Hexahydrophthalic anhydride, rel-(3aR,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione
Nom IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Poids de la formule 154.063