Learn More
3b,17-dihydroxy-16b-méthyl-pregn-5-en-20-one Acétal d'éthylène cyclique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3beta,17-Dihydroxy-16beta-methyl-pregn-5-en-20-one Cyclic Ethylene Acetal |
| CAS | 115605-76-0 |
| Formule moléculaire | C24 H38 O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (3beta,16beta)-3,17-Dihydroxy-16-methyl-Pregn-5-en-20-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-15-13-20-18-6-5-16-14-17(25)7-9-21(16,2)19(18)8-10-22(20,3)24(15,26)23(4)27-11-12-28-23/h5,15,17-20,25-26H,6-14H2,1-4H3/t15-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C5(C)OCCO5 |
| Nom IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-10,13,16-trimetil-17-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.556 |
| Poids de la formule | 390.277 |