Learn More
3BDO, MedChemExpress
Code produit 16492638
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492638 5 mg
16480439 10 mg
16404106 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16492638 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00434
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3BDO
CAS 890405-51-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17NO5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 327.33
Poids de la formule 327.33
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid-Liquid Mixture
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease