Learn More
3Bêta,17Bêta-Androst-5-ènediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Androsten-3beta,17beta-diol |
| CAS | 521-17-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C19 H30 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Androst-5-ene-3β,17β-diol (7CI,8CI), (3β,17β)-Androst-5-ene-3,17-diol, (3S,8R,9S,10R,13S, 14S,17S)-10,13-Dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol, 3β,17β-Androst-5-enediol, 3β,17β-Dihydroxyandrost-5-ene, Androst-5-enediol, Androstenediol, HE 2100, HE 2100 (estrogen receptor agonist), Hermaphrodiol, NSC 12163, Neumune, δ5-Androstene-3β,17β-diol, δ5-Androstenediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nom IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.44 |
| Afficher plus |