Learn More
(3β)-24-Bromo-3-[(tert-butyl)diméthylsilyloxy]-chol-5-ène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3beta)-24-Bromo-3-[(tert-butyl)dimethylsilyloxy]-chol-5-ene |
| CAS | 1384736-07-5 |
| Formule moléculaire | C30H53BrOSi |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (3β)-24-Bromo-3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-chol-5-ene |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H53BrOSi/c1-21(10-9-19-31)25-13-14-26-24-12-11-22-20-23(32-33(7,8)28(2,3)4)15-17-29(22,5)27(24)16-18-30(25,26)6/h11,21,23-27H,9-10,12-20H2,1-8H3/t21?,23-,24-,25+,26-,27-,29?,30?/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCBr |
| Nom IUPAC | (((3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-((R)-5-bromopentan-2-il)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il)oxi)(terc-butil)dimetilsilano |
| Poids moléculaire (g/mol) | 537.73 |
| Poids de la formule | 536.3 |