Learn More
3β-Érythrodiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erythrodiol |
| CAS | 545-48-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C30 H50 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3β)-Olean-12-ene-3,28-diol, (+)-Erythrodiol, 3β-Erythrodiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1 |
| Nom IUPAC | (3S,4aR,6aR,6bS,8aS,12aS,14aR,14bR)-8a-(hidroximetil)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptametil-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahidropicen-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 442.72 |
| Afficher plus |